Learn More
Thermo Scientific™ Nutrient Agar
Codice prodotto. 12669827
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 Plates
Dimensione della confezione:
pezzi 10
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
12669827 10 Plates pezzi 10
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 12669827 Fornitore Thermo Scientific™ N. del fornitore PO5025A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 05-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Support general microbial cultivation with this agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
Support general microbial cultivation with Nutrient Agar, a reliable medium for growing a variety of bacteria.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Transparent
Content And Storage 2°C to 12°C
Formato 90 mm
Manufacturing Origin Germany
Product Type Agar Plate
Volume di riempimento 17 mL
Quantità 10 Plates