Learn More
NVP-BAW2881, MedChemExpress
Codice prodotto. 16465727
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16465727 5 mg 5mg
16449556 50 mg 50mg
16442988 10 mg 10mg
16420016 2 mg 2mg
16404306 100 mg 100mg
16402576 25 mg 25mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 16465727 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY100394
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-10-2026
MedChemExpress NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
NVP-BAW2881 (BAW2881) is a potent and selective VEGFR2 inhibitor with an IC50 of 4 nM.
Specifica
Materiale o nome chimico NVP-BAW2881
CAS 861875-60-7
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C22H15F3N4O2
Quantità 5 mg
Sinonimo BAW2881
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 33 mg/mL (77.76 mM)
SMILES O=C(C1=C2C=CC(OC3=NC(N)=NC=C3)=CC2=CC=C1)NC4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4
Molecular Weight (g/mol) 424.38
Peso formulazione 424.38
Percent Purity 98.17%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Research purposes only