missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NVP-BKM 120, TRC

Codice prodotto. 30411624
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
100 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30411624 5 mg
30412764 100 mg
30413000 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30411624 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN9257605MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 944396-07-0
Formula molecolare C18H21F3N6O2
Molecular Weight (g/mol) 410.39
Sinonimo BKM 120, 5-(2,6-di-4-Morpholinyl-4-pyrimidinyl)-4-(trifluoromethyl)-2-pyridinamine, NVP-BKM 120
IUPAC Name 5-(2,6-dimorpholin-4-ylpyrimidin-4-yl)-4-(trifluoromethyl)pyridin-2-amine
SMILES Nc1cc(c(cn1)c2cc(nc(n2)N3CCOCC3)N4CCOCC4)C(F)(F)F

Specifica

Materiale o nome chimico Buparlisib
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H21F3N6O2/c19-18(20,21)13-9-15(22)23-11-12(13)14-10-16(26-1-5-28-6-2-26)25-17(24-14)27-3-7-29-8-4-27/h9-11H,1-8H2,(H2,22,23)
Peso formulazione 410.1678
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.