Learn More
NVP-CGM097 (stereoisomer), MedChemExpress
Codice prodotto. 16460266
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
2 mg
5 mg
Dimensione della confezione:
2mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16460266 2 mg 2mg
16419477 5 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 16460266 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY15954A
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
NVP-CGM097 (stereoisomer) is a stereoisomer of NVP-CGM097, with no special bioactivity. NVP-CGM097 is a potent and selective MDM2 inhibitor.
Specifica
Materiale o nome chimico NVP-CGM097 (stereoisomer)
CAS 2070009-54-8
Colore Yellow
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C38H47ClN4O4
Quantità 2 mg
Sinonimo CGM097 stereoisomer (R)-Nvp-Cgm097
Informazioni di solubilità DMSO : ≥ 241.5 mg/mL (366.32 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC=C(N(C)C[C@H]3CC[C@H](N4CC(N(C)CC4)=O)CC3)C=C2)[C@H](C5=CC=C(Cl)C=C5)C6=C(C=C(OC)C(OC(C)C)=C6)C1
Molecular Weight (g/mol) 659.26
Peso formulazione 659.26
Percent Purity 95.83%
Grado Research
Forma fisica Solid
Research purposes only