missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

NVP-QAV-572, MedChemExpress

Codice prodotto. p-200096373
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16483087 50 mg 50mg
16477038 10 mg 10mg
16437096 100 mg 100mg
16429587 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16483087 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HY16355

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.

NVP-QAV-572 is a PI3K inhibitor extracted from patent US7998990B2, Compound Example 8, has an IC50 of 10 nM.

Specifica

Materiale o nome chimico NVP-QAV-572
CAS 957209-68-6
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C17H19F2N7O3S2
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 125 mg/mL (265.11 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC(C)=C(C2=CC=C(S(=O)(C)=O)C(F)=C2)S1)NCCC3=NN(CCF)N=N3
Molecular Weight (g/mol) 471.5
Peso formulazione 471.5
Percent Purity 98.05%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-Kinase/protease
Vedi altri risultati Mostra meno risultati

Research purposes only

Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.