Learn More
GVS Nylon 66 (NY) Membrane, Disc
Codice prodotto. 32178666
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.1 μm
0.45 μm
0.65 μm
0.8 μm
1.2 μm
5 μm
Diametro (sistema metrico):
37 mm
47 mm
90 mm
142 mm
20 cm
293 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 1000
pezzi 25
pezzi 5
14 product options available for selection
Product selection table with 14 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
32178666 1.2 μm 37 mm pezzi 100
32178241 0.45 μm 47 mm pezzi 1000
32178427 5 μm 293 mm pezzi 25
32178375 0.65 μm 90 mm pezzi 25
32177744 0.65 μm 20 cm pezzi 5
32178592 1.2 μm 20 cm pezzi 5
32178060 0.1 μm 20 cm pezzi 5
32177639 5 μm 47 mm pezzi 100
32177922 0.8 μm 293 mm pezzi 25
32177733 0.8 μm 47 mm pezzi 100
32177642 0.8 μm 20 cm pezzi 5
32177653 5 μm 20 cm pezzi 5
32178548 0.65 μm 142 mm pezzi 25
32177384 0.45 μm 293 mm pezzi 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 14 options available.
14 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 32178666 Fournisseur GVS Code fournisseur 1230356
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
GVS Nylon 66 (NY) Membranes are hydrophilic and available in pore sizes from 0.1 to 5.0 μm.
  • Sterilization and clarification of aqueous and organic solvent solutions
  • HPLC sample preparation
Spécification
Monouso Single-use
Tipo di filtro Microporous Filter
Formato Disc
Materiale Nylon
Dimensione del poro 1.2 μm
Sterilità Non-sterile
Tipo Membrane Filter
Diametro (sistema metrico) 37 mm
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.