Learn More
Masterflex™ Nylon Barbed Tee Connector
Designed for quick and easy assembly without tools
28.75€ - 30.85€
Specifica
Product Type | Barbed Tee Connector |
---|---|
Descrizione | Barb Connections |
Autoclavabile | Not Autoclavable |
Materiale | Nylon |
Metodo di sterilizzazione | Ethylene Oxide |
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Dimensioni dei tubi | Prezzo | Quantità e disponibilità | |||||
15324188
|
Masterflex™
30623-61 |
3/4 in. |
28.75€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
15304198
|
Masterflex™
30623-63 |
1 in. |
30.85€
pezzi 10 |
Spedizione stimata: 23-07-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
|||||
Descrizione
- Ideal for low-pressure applications
- Chemical resistant
- Available in a variety of sizes
- Economical barbed fittings easily connect fluid paths without the use of tools
- Just slip your flexible tubing or hose onto the barb to create a secure seal
Specifica
Barbed Tee Connector | |
Not Autoclavable | |
Ethylene Oxide | |
Translucent |
Barb Connections | |
Nylon | |
T-shape |