Learn More
Epredia™ Nylon Biopsy Bags
Codice prodotto. 12076789 Sfoglia Tutto Epredia Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Small
Medium
Large
Quantità:
1000/Pk.
200/Pk.
500/Pk.
Dimensione della confezione:
pezzi 1000
pezzi 200
pezzi 500
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Quantità Dimensione della confezione
12076789 Small 1000/Pk. pezzi 1000
12066789 Medium 1000/Pk. pezzi 1000
12637946 Large 500/Pk. pezzi 500
12657946 Medium 200/Pk. pezzi 200
12056699 Medium 500/Pk. pezzi 500
11932355 Small 200/Pk. pezzi 200
12066699 Small 500/Pk. pezzi 500
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Codice prodotto. 12076789 Fornitore Epredia™ N. del fornitore 6774010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Ensure unrestricted fluid movement around tissue with Epredia™ Nylon Biopsy Bags.
  • Reduce risk of small specimen loss
  • Reduce reagent carryover and pressure artifact often found with sponges
  • Remove specimen rapidly with convenient peel-open bag
Dimensions:
  • Small Biopsy Bags measure 1.2 × 1.7″ (31 × 43mm)
  • Medium Biopsy Bags measure 1.8 × 2.6″ (45 × 65mm)
  • Large Biopsy Bags measure 3 × 3.5″ (75 × 85mm)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Product Type Biopsy Bag
Materiale Nylon
Colore Blue
Lunghezza (sistema metrico) 31 mm
Larghezza (sistema metrico) 43 mm
Lunghezza (sistema imperiale) 1.2 in.
Larghezza (sistema imperiale) 1.7 in.
Size Small
Quantità 1000/Pk.