Description
Nylon cloth labels for Brady™ M210 and M211 portable label printers.
- Aggressive, permanent adhesive
- Die-cut labels
- For low temperatures, such as in freezers or liquid nitrogen
- Autoclavable
Specifications
Specifications
| Product Type | Label |
| Colore | Black on White |
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer |
| Materiale | Tela di nylon |
| Print Technology | Trasferimento termico |
| Larghezza (sistema imperiale) | 0.75 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 19 mm |
| Altezza (sistema imperiale) | 0.5 in. |
| Altezza (sistema metrico) | 12.7 mm |
| Spessore (sistema imperiale) | 0.0065 in |
| Show More |