Learn More
Brady™ Nylon Cloth Labels for Portable Label Printers
Codice prodotto. 17673205 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
12.7 mm
19 mm
Larghezza (sistema metrico):
19 mm
25.4 mm
38.1 mm
50.8 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Altezza (sistema metrico) Larghezza (sistema metrico) Dimensione della confezione
17673205 19 mm 50.8 mm Pezzo
17633205 12.7 mm 19 mm Pezzo
17643205 12.7 mm 25.4 mm Pezzo
17663205 19 mm 38.1 mm Pezzo
17653205 19 mm 25.4 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 17673205 Fornitore Brady™ N. del fornitore 152094
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    40.20€
    37.23€ / pezzi 1
    Risparmia 2.97€
    7% Sconto
In stock
Autoclavable nylon cloth labels for portable label printers, suitable for low temperatures.
Nylon cloth labels for Brady™ M210 and M211 portable label printers.
  • Aggressive, permanent adhesive
  • Die-cut labels
  • For low temperatures, such as in freezers or liquid nitrogen
  • Autoclavable
Specifica
Product Type Label
Colore Black on White
Da utilizzare con (apparecchiatura) Brady M210 Label Printer, Brady M210-LAB Label Printer, Brady M211 Label Printer
Materiale Tela di nylon
Print Technology Trasferimento termico
Larghezza (sistema imperiale) 2 in.
Larghezza (sistema metrico) 50.8 mm
Altezza (sistema imperiale) 0.75 in.
Altezza (sistema metrico) 19 mm
Spessore (sistema imperiale) 0.0065 in
Spessore (sistema metrico) 0.165 mm
Dimensioni (L x P) 50.80 mm (W) x 19.05 mm (H)
Tipo di adesivo Permanent Acrylic
Autoclavabile Autoclavable
Sterilità Non-sterile
Finitura Matte
Formato Cartridge, Label
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) -40°F to +194°F
Temperature Range (Metric) -40°C to +90°C
Certificazione/Conformità 2011/65/EU and 2015/863
Da utilizzare con (applicazione) Component and Equipment Labeling, Electrical Labeling, General Identification, Laboratory Labeling
Quantità 73
Alternate Part Number M21-137-499