Learn More
Brady™ Soluzione economica, appositamente studiata per interruttori multipolari
Codice prodotto. 11716785 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Nylon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11716785 Nylon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11716785 Fornitore Brady™ N. del fornitore 805814
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    17.50€
    16.00€ / pezzi 1
    Risparmia 1.50€
    8% Sconto
In stock
The Nylon Economy Multi-Pole Breaker Lockout is an economical solution, designed to fit multi-pole breakers.
  • An economical solution, designed to fit multi-pole breakers.
Specifica
Product Type Circuit Breaker Lockout
Alternate Part Number BL03
Colore Red
Materiale Nylon
Certificazione/Conformità ANSI STANDARD Z244 / OSHA 29 CFR 1910.147(4)(ii)(A)(1)(c)(5)(ii)(C)(1)
Descrizione Economy Multi-Pole Breaker Lockout
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 20.57 x 66.04 x 47.50 mm
Dimensioni (L x P) 64.90 x 47.50 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Da utilizzare con (apparecchiatura) Multi-pole circuit breakers
Altezza (sistema imperiale) 1.87 in.
Altezza (sistema metrico) 47.5 mm
Material (Shackle) Nylon
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 2.6 in.
Larghezza (sistema metrico) 66.04 mm