Learn More
Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves
Codice prodotto. p-8010803
Cambia vista
Click to view available options
Size:
Medium
Large
X-Large
Dimensione della confezione:
1 paio
12 paia
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Size Dimensione della confezione
12961135 X-Large 1 paio
15962102 Large 12 paia
12382209 Medium Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 12961135 Fornitore Ansell Edmont™ N. del fornitore C357100
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Providing good resistance to abrasion and small blade cut hazards. Ansell Edmont™ Marigold™ Picolon Confort™ Polyamide Gloves are ideal for the handling and assembly of slightly sharp and slippery objects.
  • Dots on palm and fingers for better grip
  • Textile liner made of high elasticity polyamide thread
  • Fine, stretchable and comfortable stitches
  • Knitted with a seamless non-stop process
  • Lint-free
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Struttura Seamless Knit
Coating Material PVC
Colore White with Blue Dots
Size X-Large
Stile polso guanto Knit
Materiale rivestimento interno Polyamide
Resistente a Abrasion and small cuts
Lunghezza (sistema metrico) 260 mm