Learn More
Brady™ La ganascia non conduttiva in nylon può contenere fino a 6 lucchetti, sopporta fino a 45 kg, pur pesando solo 3 g L'arco di bloccaggio è adatto a fori con un diametro minimo di 7 mm.
Codice prodotto. 10015359 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Orange
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
10015359 Orange Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10015359 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236916
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    15.55€
    14.22€ / pezzi 1
    Risparmia 1.33€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 09-12-2026
This non-conductive Nylon Lockout Hasp can accommodate up to 6 locks, withstands up to 450 kg, yet only weighs only 30 g. Lockout Shackle fits in holes with a minimum diameter of 7 mm.
  • Lockout Shackle fits in holes with a minimum diameter of 7 mm.
Specifica
Product Type Lockout Hasp
Alternate Part Number NON CONDUCTIVE LOCKOUT HASP
Colore Orange
Materiale Nylon
Certificazione/Conformità OSHA 1910.147
Profondità (sistema imperiale) 0.433 in.
Profondità (sistema metrico) 11 mm
Descrizione Nylon Lockout Hasp
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.354 in
Diametro (sistema metrico) 7 mm
Diametro (sistema metrico) maniglione 9 mm
Dimensioni (P x L x A) 11 x 40.74 x 178 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Altezza (sistema imperiale) 7.008 in.
Altezza (sistema metrico) 178 mm
Quantità 1 Ea.
Intervallo di temperatura (sistema imperiale) 20°F to +275°F
Temperature Range (Metric) -30°C to +135°C
Peso (sistema metrico) 1 kg
Larghezza (sistema imperiale) 1.604 in.
Larghezza (sistema metrico) 40.74 mm