Learn More
Brady™ Lucchetti di sicurezza Brady
Codice prodotto. 15901031 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Gray
Dimensione della confezione:
pezzi 6
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
15901031 Gray pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15901031 Fornitore Brady™ N. del fornitore 814113
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    138.00€
    123.46€ / pezzi 6
    Risparmia 14.54€
    10% Sconto
In stock
I lucchetti di sicurezza Brady sono il non plus ultra per ogni esigenza di sicurezza.
  • L'esclusivo cilindro, isolato per proteggere gli operatori dalle scosse quando inseriscono la chiave, è frutto di una lavorazione di precisione a 6 pistoncini per ottenere intagli di chiave più esclusivi e una maggiore resistenza alla manomissione
  • La guida paracentrica riservata alla chiave garantisce la massima sicurezza
  • Lo speciale design impedisce che la chiave venga rilasciata fino alla chiusura dell'arco del lucchetto
  • I lucchetti, compatti e leggeri, resistono agli urti, alle temperature estreme, alle sostanze chimiche e alla corrosione
  • Il corpo non conduttivo antiscintilla è scanalato per una maggiore facilità di presa e manipolazione
  • 1 chiave in dotazione con ogni lucchetto
  • Sistema di ritenuta della chiave (la chiave non viene rilasciata fino alla perfetta chiusura dell'arco)
  • Possibilità di personalizzazione e rintracciabilità delle chiavi
Specifica
Alternate Part Number SFTY PADLOCK STEEL 38MM SHA GREY 6/PAC
Colore Gray
Profondità (sistema metrico) 20.83 mm
Altezza (sistema metrico) 86.5 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 38.1 mm
Larghezza (sistema metrico) 38.5 mm
Material (Body) Reinforced Nylon
Material (Shackle) Steel