missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Masterflex™ Raccordo Luer maschio in Nylon

Sterilizable male luer fitting available configured with a variety of fitting options. Cole-Parmer™ Nylon Male Luer Fitting has good chemical resistance.

Marca:  Masterflex™ 45505-40

Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.10000kg

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 15296333

  • 5.70€ / pezzi 25


Spedizione stimata
11-12-2020
Aggiungi al carrello

Descrizione

Descrizione

  • Good chemical resistance
  • Max temperature 455°F (235°C)
  • Sterilize by autoclave, ethylene oxide, or gamma irradiation
Specifica

Specifica

Nylon
Raccordo Luer maschio
Adatto a portagomma Luer maschio da 1/16 in.
Conf. da 25
Videos
SDS
Documenti