Learn More
Fisherbrand™ Membrane in nylon
Codice prodotto. 11755315 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
1.85 in.
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11755315 0.45 μm 25 mm pezzi 100
11714516 0.22 μm 13 mm pezzi 200
11735315 0.22 μm 25 mm pezzi 100
11724516 0.45 μm 13 mm pezzi 200
11745315 0.22 μm 47 mm pezzi 100
11765315 0.45 μm 1.85 in. pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11755315
Save Up to 60% on Contract Testing Essentials
Usa il codice promozionale 28025
Visualizza tutte le promozioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Membrana naturalmente idrofilica ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici.
  • Naturally hydrophilic membrane
  • Designed to wet out evenly and retain its superior strength during use in general filtration or medical assays
  • Flexible, durable and tear resistant
  • Autoclaved at 135°C
  • Effective chemical compatibility with aqueous and alcoholic solutions and solvents
Specifica
Autoclavabile Autoclavable
Punto di bolla 2bar
Colore White
Tipo di filtro Microfilter
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 26.9mL/min./cm2
Da utilizzare con (applicazione) Sterilizing filtration of aqueous solutions, organic solvents, Bacterial and particles removal (blood Glucose, Serum Cholesterol, drugs)
Portata del gas 3.2L/min./cm2
Idrofobicità Hydrophilic
Quantità 100 Pack
Tipo Plain Disc
Bagnabilità Yes
Diametro (sistema metrico) 25 mm