Learn More
Fisherbrand™ Membrane in nylon
Codice prodotto. 11765315 Sfoglia Tutto Fisherbrand Traceable Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Dimensione del poro:
0.22 μm
0.22 μm
0.45 μm
Diametro (sistema metrico):
13 mm
25 mm
1.85 in.
47 mm
Dimensione della confezione:
pezzi 100
pezzi 200
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensione del poro Diametro (sistema metrico) Dimensione della confezione
11765315 0.45 μm 1.85 in. pezzi 100
11714516 0.22 μm 13 mm pezzi 200
11735315 0.22 μm 25 mm pezzi 100
11724516 0.45 μm 13 mm pezzi 200
11745315 0.22 μm 47 mm pezzi 100
11755315 0.45 μm 25 mm pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11765315
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Membrana naturalmente idrofilica ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici.
  • Membrana naturalmente idrofila
  • Ideata per imbibersi uniformemente pur conservando una resistenza superiore per filtrazioni generiche o saggi medici
  • Flessibile, durevole e antistrappo
  • Autoclavabile a 135 °C
  • Efficace compatibilità chimica con soluzioni acquose, alcoliche e solventi
Specifica
Autoclavabile Sì
Punto di bolla 2 bar
Colore White
Tipo di filtro Microfiltrazione
Materiale Nylon
Dimensione del poro 0.45 μm
Sterilità Non-sterile
Portata 26.9 ml/min/cm2
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione sterilizzante di soluzioni acquose, solventi organici, rimozione di batteri e particelle (glucosio nel sangue, colesterolo nel siero, medicinali)
Portata del gas 3.2 l/min/cm2
Idrofobicità Idrofilo
Quantità 100 conf.
Tipo Disco semplice
Bagnabilità Sì
Diametro (sistema imperiale) 1.85 in.
Diametro (sistema metrico) 1.85 in.