Learn More
Azpack™ Fascetta in nylon non riapribile
Codice prodotto. 11338093
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Trasparente
Dimensione della confezione:
pezzi 100
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore Dimensione della confezione
11338093 Trasparente pezzi 100
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11338093 Fornitore Azpack™ N. del fornitore 11338093
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    27.00€
    24.85€ / pezzi 100
    Risparmia 2.15€
    7% Sconto
Spedizione stimata: 15-12-2026
Tie up and organize computer cables, wires and other items. Azpack™ Nylon Non-Releasable Cable Ties, 300 x 4.8mm will not unfasten once locking mechanism is engaged.
Available in assorted sizes and colors.
  • Material - nylon
  • Operating temperature: cable ties -40°C to 85°C, adhesive bases -20°C to 60°C
  • Flammability rating UL94 class V2
Specifica
Tipo Fascetta serracavi
Materiale Nylon
Colore Trasparente
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Larghezza (sistema metrico) 4.8 mm
Dimensioni (L x P) 300 x 4.8 mm
Forza di tensione (sistema imperiale) 22 kg
Quantità 100/Pk.
Certificazione/Conformità UL 94 Classe V2