Learn More
Merck Nylon Net Filters, 30 μm
Codice prodotto. 10071903 Sfoglia Tutto Merck Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
9 cm
Dimensione della confezione:
pezzi 50
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Diametro (sistema metrico) unitSize
10071903 9 cm pezzi 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10071903 Fornitore Merck N. del fornitore NY3009000
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydrophilic nylon membrane
Nylon filters are compatible with a broad range of solvents. Two types are available: 1) Nylon Membrane Filters with pore sizes ranging from 0.20 to 1.2 μm, and 2) Woven Net Filters with mesh openings ranging from 5 to 180 μm.
Our 5 μm Nylon Woven Net Filter (NY054700) is commonly used in the automotive industry for cleanliness analysis.
Features & Benefits:
  • Wide range of pore sizes available
  • Resistant to aggressive solvents
Applications: Particle Removal and Clarification; Solvent Filtration; Particle Analysis; Paint Monitoring; Automotive Cleanliness Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Colore Bianco
Descrizione 90 mm dia.
Materiale Nylon
Dimensione del poro 30 μm
Temperatura acqua di alimentazione (sistema metrico) 100 °C
Codice filtro NY30
Tipo di filtro Liscio
Da utilizzare con (applicazione) Filtrazione di particelle, analisi delle particelle, prefiltrazione di solventi e monitoraggio delle vernici
Idrofobicità Idrofilo
Densità poro 0.17
Porosità 17%
Quantità 50 Pack
Tipo di superficie Plain
Temperatura (sistema metrico) operativa 100 °C
Tipo Filtro a rete
Diametro (sistema metrico) 9 cm