Learn More
Brady™ Etichetta per stampante in nylon
Codice prodotto. 11775673
Cambia vista
Click to view available options
Dimensioni (L x P):
100 ft. x 2 in.
12.70 x 12.70 mm
12.70 x 19.05 mm
12.70 x 22.86 mm
25.40 x 25.40 mm
25.40 x 48.26 mm
6.35 x 38.10 mm
9.10 m x 12.70 mm
9.10 m x 48.26 mm
9.53 mm x 12.7 mm
Forma:
Quadrato
Rectangle
Rettangolo
Rettangolo e cerchio
Square
Dimensione della confezione:
1 BX
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Dimensioni (L x P) Forma unitSize
11775673 9.53 mm x 12.7 mm Rectangle 1 BX
12860059 12.70 x 22.86 mm Rettangolo 1 BX
11588604 9.10 m x 48.26 mm Rectangle 1 BX
11589463 9.10 m x 12.70 mm Rectangle 1 BX
11599463 100 ft. x 2 in. Rectangle 1 BX
11741835 12.70 x 19.05 mm Rectangle 1 BX
11574064 12.70 x 12.70 mm Quadrato 1 BX
12833255 12.70 x 22.86 mm Rettangolo e cerchio 1 BX
11584064 25.40 x 48.26 mm Rectangle 1 BX
11711755 6.35 x 38.10 mm Rectangle 1 BX
11717274 25.40 x 25.40 mm Square 1 BX
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Codice prodotto. 11775673 Fornitore Brady™ N. del fornitore M7116499
\u00C8 possible ordinare fino a esaurimento dello stock disponibile. Qualora un articolo alternativo sia stato identificato, lo stesso sar\u00E0 visibile qui di seguito
Self-adhesive repositionable labels
  • Permanent acrylic adhesive
  • White color
  • For general, industrial, laboratory, and panel identification
Specifica
Certificazione/Conformità UL Recognized, CSA Accepted, Halogen Free (DIN VDE 0472/part 815)
Descrizione BMP71 Label Printer Labels
Tipo di adesivo Acrylic, Permanent
Colore White
Finitura Opaco
Formato Label
Materiale Nylon
Print Technology Thermal Transfer
Product Type Printer Label
Da utilizzare con (applicazione) Laboratory identification, wire and cable marking
Da utilizzare con (apparecchiatura) BMP™71
Etichette per riga 1
Quantità 1000/Pk.
Forma Rectangle
Temperature Range (Metric) Da -40 °C a +90 °C
Spessore (sistema metrico) 0.041 mm
Ripetizione verticale (sistema metrico) 12.70 mm
Diametro dei cavi 3 AWG
Dimensioni (L x P) 9.53 mm x 12.7 mm
Larghezza (sistema metrico) 9.53 mm
Altezza (sistema metrico) 12.7 mm