Learn More
Brady™ Nylon Scissor Lock with Cable
Codice prodotto. 11731995 Sfoglia Tutto Brady Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Materiale:
Glass-filled Nylon
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Materiale Dimensione della confezione
11731995 Glass-filled Nylon Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11731995 Fornitore Brady™ N. del fornitore 236921
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    87.30€
    80.16€ / pezzi 1
    Risparmia 7.14€
    8% Sconto
In stock
Blocca contemporaneamente più valvole a saracinesca. Blocca cavi di alimentazione, apparecchiature indipendenti, serbatoi, bombole o ripari di sicurezza.
  • Locks out multiple gate valves simultaneously.
  • Secures power cords, freestanding equipment, tanks, cylinders or safety guards.
Specifica
Product Type Gate Valve Lockout
Colore Yellow
Materiale Glass-filled Nylon
Descrizione Scissor-Lok with 0.91 m Cable
Diametro (sistema imperiale) maniglione 0.28 in.
Diametro (sistema metrico) maniglione 7 mm
Dimensioni (P x L x A) 25 x 115 x 16 mm
Dimensioni (L x P) 115 x 16 mm
Da utilizzare con (applicazione) Lockout Tagout
Da utilizzare con (apparecchiatura) Cable
Altezza (sistema imperiale) 0.63 in.
Altezza (sistema metrico) 16 mm
Altezza maniglione (sistema metrico) 16 mm
Quantità 1 Ea.
Larghezza (sistema imperiale) 4.53 in.
Larghezza (sistema metrico) 115 mm