Descrizione
- Quick and easy - just snap in place and apply lock
- Dual cavities accommodate different size switch tongues
Specifica
Specifica
| Product Type | Single Pole Breaker Lockout |
| Colore | Red |
| Materiale | Nylon |
| Certificazione/Conformità | UL 94 HB |
| Dimensioni (L x P) | 54.50 x 15.20 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 15.2 mm |
| Quantità | 6 Pk. |
| Larghezza (sistema metrico) | 54.5 mm |