Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Fittings
Codice prodotto. 11745768
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.125in.
0.25 in. NPT(M)
0.25in. Tubing
0.375 in. NPT(M)
0.375in.
0.75 x 0.5in.
0.75in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
11745768 0.125 in. NPT(M) pezzi 10
11770369 0.25 in. NPT(M) pezzi 10
11751084 0.25in. Tubing pezzi 6
11780369 0.375 in. NPT(M) pezzi 10
11711104 0.375in. pezzi 6
11791084 0.125in. pezzi 6
11731104 0.75in. pezzi 6
11701154 0.75 x 0.5in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11745768 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3170191
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    10.05€
    8.87€ / pezzi 10
    Risparmia 1.18€
    11% Sconto
Aggiungi al carrello
Edge
Aggiungi al carrello
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con 0.125 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 10 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Threaded Fitting