Learn More
Masterflex™ Nylon Threaded Fittings
Codice prodotto. 11770369
Cambia vista
Click to view available options
Da utilizzare con:
0.125 in. NPT(M)
0.125in.
0.25 in. NPT(M)
0.25in. Tubing
0.375 in. NPT(M)
0.375in.
0.75 x 0.5in.
0.75in.
Dimensione della confezione:
pezzi 10
pezzi 6
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Da utilizzare con unitSize
11770369 0.25 in. NPT(M) pezzi 10
11751084 0.25in. Tubing pezzi 6
11780369 0.375 in. NPT(M) pezzi 10
11745768 0.125 in. NPT(M) pezzi 10
11711104 0.375in. pezzi 6
11791084 0.125in. pezzi 6
11731104 0.75in. pezzi 6
11701154 0.75 x 0.5in. pezzi 6
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Codice prodotto. 11770369 Fornitore Masterflex™ N. del fornitore 3040142
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    29.10€
    26.54€ / pezzi 10
    Risparmia 2.56€
    8% Sconto
Spedizione stimata: 25-09-2026
Specifica
Materiale Nylon
Da utilizzare con 0.25 in. NPT(M)
Min. Operating Temperature (Metric) °
Quantità confezione 10 Pack
Max. Operating Temperature (Metric) 93°C
Product Type Threaded Fitting