Learn More
Brady™ Fascette in nylon
Codice prodotto. 11776885
Cambia vista
Click to view available options
Colore:
Arancione
Bianco
Blu
Giallo
Rosso
Viola
Dimensione della confezione:
1 PK
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Colore unitSize
11776885 Bianco 1 PK
11796885 Rosso 1 PK
11706895 Arancione 1 PK
11786885 Blu 1 PK
11716895 Giallo 1 PK
11736895 Viola 1 PK
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Codice prodotto. 11776885 Fornitore Brady™ N. del fornitore 229955
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
  • Cross-laminated polyethylene
  • Matte finish
Specifica
Tipo Fascette
Materiale Nylon
Colore Bianco
Lunghezza (sistema metrico) 203.00 mm
Larghezza (sistema metrico) 4 mm
Dimensioni (L x P) 203 x 3.60 mm
Quantità 100/confezione
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per la codifica a colori di elementi difficili da contrassegnare