Specifications
| Materiale o nome chimico | Nystatin |
| Tipo | Nystatin |
| Punto di fusione | >160.0°C |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Acqua | 6% max. |
| Quantità | 25 g |
| Informazioni di solubilità | Solubility in water: practically insoluble. Other solubilities: freely soluble in dmf and dimethylsulfoxide, slightly soluble in methanol, practically insoluble in alcohol |
| Peso formulazione | 926.1 |
| Percent Purity | ≥85% |