Learn More
Nystatin, Fisher BioReagents
Codice prodotto. 10034587
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10034587 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10034587 Fornitore Fisher BioReagents N. del fornitore BP29495
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
Alters membrane permeability and allows potassium ion leakage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Nystatin
Tipo Nystatin
Forma fisica Solid
CAS 1400-61-9
Sorgente Streptomyces noursei
Perdita all'essiccatura < 5.0%
Imballaggio Vetro ambrato
Potency > 4400 U/mg
Quantità 5 g
Formula molecolare C47H75NO17
Indice di Merck 15, 6825
InChI Key VQOXZBDYSJBXMA-AWCIUYGFSA-N
SMILES CC1C=CC=CCCC=CC=CC=CC=CC(CC2C(C(CC(O2)(CC(C(CCC(CC(CC(CC(=O)OC(C(C1O)C)C)O)O)O)O)O)O)O)C(=O)O)OC3C(C(C(C(O3)C)O)N)O
IUPAC Name (1S,3R,6Z,18S,19R,20S,21S,25S,27S,29S,32R,33S,35S,37S,38R)-3-[(2R,3S,4S,5S,6R)-4-amino-3,5-dihydroxy-6-methyloxan-2-yl]oxy-19,25,27,29,32,33,35,37-octahydroxy-18,20,21-trimethyl-23-oxo-22,39-dioxabicyclo[33.3.1]nonatriaconta-4,6,8,10,14,16-hexaene-38-carb
Molecular Weight (g/mol) 926.107
PubChem CID 133640190
Peso formulazione 926.1