Learn More
Nystose, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494917
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
50 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494917 50 mg 50mg
16449166 100 mg 100mg
16419238 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494917 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN1499
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-11-2026
MedChemExpress Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Nystose is a tetrasaccharide with two fructose molecules linked via beta (1→2) bonds to the fructosyl moiety of sucrose.
Specifica
Materiale o nome chimico Nystose
CAS 13133-07-8
Colore Off-White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C24H42O21
Quantità 50 mg
Informazioni di solubilità DMSO : 100 mg/mL (150.02 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 83.33 mg/mL (125.01 mM; Need ultrasonic)
SMILES O[C@@H]1[C@@](CO[C@@]2(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]2O)CO[C@@]3(O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H]3O)CO)(O[C@H](CO)[C@H]1O)O[C@H]([C@@H]([C@@H](O)[C@@H]4O)O)O[C@@H]4CO
Molecular Weight (g/mol) 666.58
Peso formulazione 666.58
Percent Purity 98.0%
Grado Research
Forma fisica Solid
Da utilizzare con (applicazione) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Research purposes only