Learn More
Tocris Bioscience™ O-1602
GREENER_CHOICE
Codice prodotto. 30001339
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30001339 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30001339 Fornitore Tocris Bioscience™ N. del fornitore 2797/10
Potent GPR55 agonist
Analog of cannabidiol that is a potent agonist at the GPR55 cannabinoid receptor (EC50 values are 13, > 30000 and > 30000 nM for GPR55, CB1 and CB2 receptors respectively). Induces activation of RhoA, cdc42 and rac1. Increases proliferation of neural stem cells NSCs in vitro and in vivo. Also promotes neurogenesis in vivo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-1602
CAS 317321-41-8
Quantità 10 mg
Formula molecolare C17H22O2
Peso formulazione 258.36
Purezza >98%
Peso molecolare 258.361