Learn More
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 98%
Codice prodotto. 11455627
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11455627 100 g 100g
11435627 5 g 5g
11445627 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11455627 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore B23597.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 94790-37-1 | C11H16F6N5OP | 379.247 g/mol
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N′,N′-tetramethyluronium hexafluorophosphate is used as a coupling reagent for solid-phase peptide synthesis. It has been shown to effectively suppress racemization.
Solubility
Soluble in acetonitrile.
Notes
Store in a cool place. Keep the container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible with oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 94790-37-1
Formula molecolare C11H16F6N5OP
Molecular Weight (g/mol) 379.247
Numero MDL MFCD00075445
InChI Key UQYZFNUUOSSNKT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hbtu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, 2-1h-benzotriazole-1-yl-1,1,3,3-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu-reagent, o-benzotriazol-1-yl-tetramethyluronium hexafluorophosphate, hbtu o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyl-uronium-hexafluoro-phosphate, n,n,n',n'-tetramethyl-o-1h-benzotriazol-1-yl uronium hexafluorophosphate, o-1h-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate, o-benzotriazole-n,n,n',n'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
PubChem CID 2733084
IUPAC Name [benzotriazol-1-yloxy(dimethylamino)methylidene]-dimethylazanium;hexafluorophosphate
SMILES CN(C)C(=[N+](C)C)ON1C2=CC=CC=C2N=N1.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Punto di fusione ∼200°C (decomposition)
Quantità 100 g
Beilstein 7328329
Informazioni di solubilità Soluble in acetonitrile.
Peso formulazione 379.25
Percent Purity 98%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: O-(1H-Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium hexafluorophosphate