missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, TRC

Codice prodotto. 30347250
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30347250 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30347250 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB6902085MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-10-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate
CAS 39800-29-8
Formula molecolare C8 H17 Cl2 N2 O2 P
Quantità 5 mg
Sinonimo Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-buten-1-yl ester, Phosphorodiamidic acid, N,N-bis(2-chloroethyl)-, 3-butenyl ester (9CI), 3-Butenyl N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate, NSC 154039, O-(3-Butenyl)-N,N-bis(2-chloroethyl)phosphorodiamidate
InChI Formula InChI=1S/C8H17Cl2N2O2P/c1-2-3-8-14-15(11,13)12(6-4-9)7-5-10/h2H,1,3-8H2,(H2,11,13)
SMILES NP(=O)(OCCC=C)N(CCCl)CCCl
IUPAC Name N-[amino(but-3-enoxy)phosphoryl]-2-chloro-N-(2-chloroethyl)ethanamine
Molecular Weight (g/mol) 275.11
Peso formulazione 274.0405
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.