Learn More
o-3M3FBS, R&D Systems™
Codice prodotto. 18094082
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
18094082 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 18094082 Fornitore Tocris Bioscience N. del fornitore 1942/10
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
A Tocris product, part of R&D Systems. Inactive analog of m-3M3FBS (Cat. No. 1941)
Inactive analog of m-3M3FBS. Used as a negative control.
Active Analog also available.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico o-3M3FBS
CAS 313981-55-4
Formula molecolare C16H16F3NO2S
Numero MDL MFCD00784362
Quantità 10 mg
Sinonimo o-3m3fbs, 2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl benzenesulfonamide, tocris-1942, benzenesulfonamide,2,4,6-trimethyl-n-2-trifluoromethyl phenyl
InChI Key SKJJIFRWCCSXGL-UHFFFAOYSA-N
SMILES CC1=CC(C)=C(C(C)=C1)S(=O)(=O)NC1=CC=CC=C1C(F)(F)F
IUPAC Name 2,4,6-trimethyl-N-[2-(trifluoromethyl)phenyl]benzene-1-sulfonamide
Molecular Weight (g/mol) 343.36
PubChem CID 770820
Peso formulazione 343.36
Percent Purity >99%
Product Line Tocris