Learn More
O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid, TRC
Codice prodotto. 30406261
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30406261 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30406261 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCH971150250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-(4-Hydroxyphenyl)-L-lactic Acid
CAS 105118-15-8
Formula molecolare C9H10O4
Quantità 250 mg
Sinonimo (2S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propanoic Acid, (S)-2-(4-Hydroxyphenoxy)propionic Acid
InChI Formula InChI=1S/C9H10O4/c1-6(9(11)12)13-8-4-2-7(10)3-5-8/h2-6,10H,1H3,(H,11,12)/t6-/m0/s1
SMILES C[C@H](Oc1ccc(O)cc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-(4-hydroxyphenoxy)propanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 182.17
Peso formulazione 182.0579