Learn More
O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30479544
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30479544 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30479544 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCN4955305G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-4-Nitrobenzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2086-26-2
Formula molecolare C7H9ClN2O3
Quantità 5 g
Sinonimo O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine Hydrochloride, p-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride, O-(p-Nitrobenzyl)hydroxylamine Monohydrochloride, 4-Nitrobenzyloxyamine Hydrochloride
InChI Formula InChI=1S/C7H8N2O3.ClH/c8-12-5-6-1-3-7(4-2-6)9(10)11;/h1-4H,5,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccc(cc1)[N+](=O)[O-]
IUPAC Name O-[(4-nitrophenyl)methyl]hydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 204.61
Peso formulazione 204.0302