Learn More
O-Acetyl Isovanillin, TRC
Codice prodotto. 30310455
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30310455 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30310455 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA1797351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Acetyl Isovanillin
CAS 881-57-2
Formula molecolare C10H10O4
Quantità 1 g
Sinonimo 3-(Acetyloxy)-4-methoxy-benzaldehyde, 3-Hydroxy-p-anisaldehyde Acetate, 3-Acetoxy-4-methoxybenzaldehyde, 5-Formyl-2-methoxyphenyl Acetate
InChI Formula InChI=1S/C10H10O4/c1-7(12)14-10-5-8(6-11)3-4-9(10)13-2/h3-6H,1-2H3
SMILES COc1ccc(C=O)cc1OC(=O)C
IUPAC Name (5-formyl-2-methoxyphenyl) acetate
Molecular Weight (g/mol) 194.18
Peso formulazione 194.0579