Learn More
Thermo Scientific Chemicals O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Codice prodotto. 15474119
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15474119 5 g 5g
15484119 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15474119 Fornitore Thermo Scientific Chemicals N. del fornitore J61536.06
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Weak cholinergic agonist | CAS: 5080-50-2 | C9H18ClNO4, C9H17NO4·HCl | 239.70 g/mol
O-Acetyl-L-carnitine hydrochloride is used as a cholinergic agonist that stimulates neuronal response to serotonin and acetylcholine. Acetylcarnitine has antinociceptive activity that may be mediated by enhanced activity of muscarinic cholinergic receptors or mGlu2 glutamate receptors.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 5080-50-2
Formula molecolare C9H17NO4·HCl
Sinonimo (R)-3-Acetoxy-4-(trimethylammonio)butyrate hydrochloride; L-Carnitine acetyl ester hydrochloride
Specifica
Quantità 5 g
Descrizione White
Content And Storage 2°C to 8°C
Da utilizzare con (applicazione) Weak cholinergic agonist
Peso formulazione 239.70g/mol
Sensibilità Hygroscopic
Product Type Signal Transduction Reagent
Forma White crystalline powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-Acetyl-L-carnitine Hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: O-Acetyl-L-carnitineHydrochloride