Learn More
O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride, 95%, TRC
Codice prodotto. 30133274
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133274 25 mg 25mg
30005020 5 mg 5mg
30006598 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133274 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA17830025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 250736-84-6
Formula molecolare C6 H11 N O4 . Cl H
Molecular Weight (g/mol) 197.62
IUPAC Name (2S)-4-acetyloxy-2-aminobutanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.CC(=O)OCC[C@H](N)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico O-Acetyl-L-homoserine Hydrochloride
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C6H11NO4.ClH/c1-4(8)11-3-2-5(7)6(9)10;/h5H,2-3,7H2,1H3,(H,9,10);1H/t5-;/m0./s1
Quantità 25 mg
Peso formulazione 197.0455
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature