missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

o-Aminoazotoluene, TRC

Codice prodotto. 30310996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30310996 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30310996 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCA58600025G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale o nome chimico 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene
CAS 97-56-3
Formula molecolare C14 H15 N3
Quantità 25 g
Sinonimo Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Yellow 3 (8CI), o-Toluidine, 4-o-tolylazo- (6CI), 2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenamine, 2,3'-Dimethyl-4'-aminoazobenzene, 2-Aminoazotoluene, 2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]amine, 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline, 2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene, 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine, 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Brasilazina Oil Yellow R, C.I. 11160, C.I. 11160B, Fast Garnet GBC Base, Fast Yellow AT, Fat Yellow B, Hidaco Oil Yellow, NSC 1797, NSC 26821, OAAT, Oil Yellow 21, Oil Yellow 2681, Oil Yellow 2R, Oil Yellow AT, Oil Yellow C, Oil Yellow I, Organol Yellow 2T, Solvent Yellow 3, Somalia Yellow R, o-AT, o-Aminoazotoluene
InChI Formula InChI=1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3
SMILES Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N)c(C)c2
IUPAC Name 2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline
Molecular Weight (g/mol) 225.29
Peso formulazione 225.1266
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.