missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
o-Aminoazotoluene, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 4-Amino-2,3-dimethylazobenzene |
| CAS | 97-56-3 |
| Formula molecolare | C14 H15 N3 |
| Quantità | 50 g |
| Sinonimo | Benzenamine, 2-methyl-4-[(2-methylphenyl)azo]- (9CI), C.I. Solvent Yellow 3 (8CI), o-Toluidine, 4-o-tolylazo- (6CI), 2-Methyl-4-[2-(2-methylphenyl)diazenyl]benzenamine, 2,3'-Dimethyl-4'-aminoazobenzene, 2-Aminoazotoluene, 2-Methyl-4-[(2-methylphenyl)diazenyl]amine, 2-Methyl-4-[(o-tolyl)azo]aniline, 2',3-Dimethyl-4-aminoazobenzene, 4-(o-Tolylazo)-o-toluidine, 4-Amino-2',3-dimethylazobenzene, Brasilazina Oil Yellow R, C.I. 11160, C.I. 11160B, Fast Garnet GBC Base, Fast Yellow AT, Fat Yellow B, Hidaco Oil Yellow, NSC 1797, NSC 26821, OAAT, Oil Yellow 21, Oil Yellow 2681, Oil Yellow 2R, Oil Yellow AT, Oil Yellow C, Oil Yellow I, Organol Yellow 2T, Solvent Yellow 3, Somalia Yellow R, o-AT, o-Aminoazotoluene |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H15N3/c1-10-5-3-4-6-14(10)17-16-12-7-8-13(15)11(2)9-12/h3-9H,15H2,1-2H3 |
| SMILES | Cc1ccccc1N=Nc2ccc(N)c(C)c2 |
| IUPAC Name | 2-methyl-4-[(E)-(2-methylphenyl)diazenyl]aniline |
| Molecular Weight (g/mol) | 225.29 |
| Peso formulazione | 225.1266 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?