Learn More
o-Anisidine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10010690
17.40 EUR valido fino al 2024-03-29
Usa il codice promo "21615" per avere il tuo prezzo promozionale.
Click to view available options
Quantità:
5 mL
250 mL
1 L
Imballaggio:
Glass bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007688
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
7000
CHEBI:82288
2-methoxyaniline
COC1=CC=CC=C1N
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
90-04-0
C7H9NO
123.15
MFCD00007688
VMPITZXILSNTON-UHFFFAOYSA-N
o-anisidine, 2-anisidine, ortho-anisidine, 2-aminoanisole, o-methoxyaniline, o-aminoanisole, benzenamine, 2-methoxy, 2-methoxybenzenamine, o-methoxyphenylamine, o-anisylamine
7000
CHEBI:82288
2-methoxyaniline
COC1=CC=CC=C1N
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico o-Anisidine
Nota nome 99+%
CAS min. % 99.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 3.0°C to 6.0°C
Densità 1.0920g/mL
Punti di ebollizione 225.0°C
Punto d'infiammabilità 100°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare CH3OC6H4NH2
Indice di rifrazione 1.5730 to 1.5750
Quantità 5 mL
Beilstein 13, 358
Indice di Merck 14, 667
Gravità specifica 1.092
Informazioni di solubilità Solubility in water: 13g/L (20°C). Other solubilities: soluble in dilute mineral acid, miscible with alcohol and ether, soluble in acetone and benzene
Peso formulazione 123.15
Percent Purity 99+%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Anisidine
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • cancerogenicità Categoria 1B
  • Mutagenicità di cellule germinali Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H350-Può provocare il cancro.
  • H341-Sospettato di provocare alterazioni genetiche.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H331-Tossico se inalato.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.