Learn More
o-Anisoyl chloride, 97%
Codice prodotto. 10349440 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10349440 25 g Bottiglia in vetro 25g
10124780 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10349440 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 276110250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 21615-34-9 | C8H7ClO2 | 170.6 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 21615-34-9
Formula molecolare C8H7ClO2
Molecular Weight (g/mol) 170.6
Numero MDL MFCD00000664
InChI Key RZNHSEZOLFEFGB-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-anisoyl chloride, methoxybenzoyl chloride, benzoyl chloride, 2-methoxy, o-methoxybenzoyl chloride, 2-methoxybenzoic acid chloride, 2-methoxybenzoylchloride, o-anisoylchloride, 2-anisoyl chloride, o-anisic acid chloride, acmc-1cbfi
PubChem CID 88969
IUPAC Name 2-methoxybenzoyl chloride
SMILES COC1=CC=CC=C1C(=O)Cl
Specifica
Materiale o nome chimico o-Anisoyl chloride
Nota nome 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Colore Yellow to Brown
Densità 1.1460g/mL
Punti di ebollizione 128°C to 129°C (8.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 84°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 96% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3OC6H4COCl
Indice di rifrazione 1.5714 to 1.5734
Quantità 25 g
Beilstein 10, 140
Gravità specifica 1.146
Informazioni di solubilità Solubility in water: may decompose in water
Peso formulazione 170.6
Percent Purity 97%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Anisoyl chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.