Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate, 98%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 11976691 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11976691 25 g 25g
11966691 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11976691 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 440250250
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-11-2026
Identificatori chimici
CAS 105379-24-6
Formula molecolare C15H20N5O·F6P
Molecular Weight (g/mol) 431.32
InChI Key XKTRAGMCMJYRRN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo hbpyu, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexafluorophosphate, 1h-benzo d 1,2,3 triazol-1-yl di pyrrolidin-1-yl methylene oxonium hexafluorophosphate v, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, hbpyu, o-benzotriazol-1-yl-n,n,n',n'-bis tetramethylene uronium hexafluorophosphate, 1-pyrrolidin-1-ium-1-ylidene pyrrolidin-1-yl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate, 1-1,2,3-benzotriazol-1-yloxy pyrrolidin-1-yl methylidene-1??-pyrrolidin-1-ylium hexafluorophosphate, benzotriazol-1-yloxy dipyrrolidinocarbenium hexaf, 1,2,3-benzotriazol-1-yloxy bis pyrrolidin-1-yl methylium hexafluorophosphate, 1-1-pyrrolidin-1-iumylidene 1-pyrrolidinyl methoxy benzotriazole hexafluorophosphate
PubChem CID 13685355
IUPAC Name 1-[pyrrolidin-1-ium-1-ylidene(pyrrolidin-1-yl)methoxy]benzotriazole;hexafluorophosphate
SMILES C1CCN(C1)C(=[N+]2CCCC2)ON3C4=CC=CC=C4N=N3.F[P-](F)(F)(F)(F)F
Specifica
Materiale o nome chimico O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 176°C
Colore White
Analisi elementare 40.73 to 42.81% C, 15.83 to 16.64% N
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Quantità 25 g
Peso formulazione 431.32
Percent Purity 98%
Forma fisica Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-bis(tetramethylene)uronium hexafluorophosphate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.