Learn More
O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate, 99
Codice prodotto. 13574990 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13574990 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 13574990 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 303180050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 125700-67-6 | C1;1;H1;6;N5;O·BF4; | 321.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
CAS 125700-67-6
Punto di fusione 205.0°C
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C1;1;H1;6;N5;O·BF4;
Quantità 5 g
Informazioni di solubilità Solubility aq. soln.: 3 g/L (20°C).
Molecular Weight (g/mol) 321.09
Peso formulazione 321.09
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-(Benzotriazol-1-yl)-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Solido infiammabile Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H228-Solido infiammabile.