Specifica
| Materiale o nome chimico | O-Benzyl-L-serine |
| CAS min. % | 98.5 |
| CAS max % | 100.0 |
| Punto di fusione | 210°C to 213°C |
| Colore | White |
| Spettro a infrarossi | Authentic |
| Intervallo percentuale saggio | 98.5% min. (HPLC) |
| Imballaggio | Bottiglia in vetro |
| Quantità | 25 g |
| Rotazione specifica | 22.5 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- O-Benzyl-L-serine