Learn More
O-Benzyl-L-Serine, TRC
Codice prodotto. 30332115
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30332115 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30332115 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB3161801G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Benzyl-L-Serine
CAS 4726-96-9
Formula molecolare C10H13NO3
Quantità 1 g
Sinonimo O-(Phenylmethyl)-L-serine, (S)-2-Amino-3-(benzyloxy)propanoic Acid, (S)-2-Amino-3-benzyloxypropionic Acid, 3-(Benzyloxy)-L-alanine, L-O-Benzylserine, O-Benzyl-L-serine, O-Benzylserine
InChI Formula InChI=1S/C10H13NO3/c11-9(10(12)13)7-14-6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7,11H2,(H,12,13)/t9-/m0/s1
SMILES N[C@@H](COCc1ccccc1)C(=O)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-phenylmethoxypropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 195.22
Peso formulazione 195.0895