Learn More
O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride, 99%
Codice prodotto. 10487280 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
100 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10487280 5 g Bottiglia in vetro 5g
10636862 25 g Bottiglia in vetro 25g
10404605 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10487280 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 105970050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2687-43-6 | C7H9NO·HCl | 159.62 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2687-43-6
Formula molecolare C7H9NO·HCl
Molecular Weight (g/mol) 159.62
Numero MDL MFCD00012952
InChI Key HYDZPXNVHXJHBG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-benzylhydroxylamine hydrochloride, benzyloxyamine hydrochloride, o-benzylhydroxylamine hcl, o-benzyl-hydroxylamine hydrochloride, hydroxylamine, o-phenylmethyl-, hydrochloride, hydroxylamine, o-benzyl-, hydrochloride, o-benzyl-hydroxylamine hcl, o-benzyl hydroxylamine hydrochloride, aminooxy methyl benzene hydrochloride, oxybenzylamine, chloride
PubChem CID 102312
IUPAC Name O-benzylhydroxylamine;hydrochloride
SMILES C1=CC=C(C=C1)CON.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 238°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 99%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C6H5CH2ONH2·HCl
Quantità 5 g
Beilstein 06, 440
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble in hot water
Peso formulazione 159.62
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder or Flakes
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • O-Benzylhydroxylamine hydrochloride
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.