Learn More
O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30344316
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30344316 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30344316 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCB27908010G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico O-Benzylhydroxylamine Hydrochloride
CAS 2687-43-6
Formula molecolare C7 H9 N O . HCl
Quantità 10 g
InChI Formula InChI=1S/C7H9NO.ClH/c8-9-6-7-4-2-1-3-5-7;/h1-5H,6,8H2;1H
SMILES Cl.NOCc1ccccc1
IUPAC Name O-benzylhydroxylamine;hydrochloride
Molecular Weight (g/mol) 159.61
Peso formulazione 159.0451