Learn More
O-Cresol, 98-100%, Pure, Fisher Chemical
Codice prodotto. 10497630 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto.
10497630 500 ml, flacone in vetro rivestito in plastica
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10497630 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore C/7320/PB08
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Specifica
CAS 95-48-7
Punto di fusione 30°C
Colore Amber
pH 4.8
Punti di ebollizione 191°C
Imballaggio Plastic Coated Glass bottle
Formula molecolare C7H8O
Numero MDL 2226
Quantità 500 mL
Peso formulazione 108.14g/mol
Forma fisica Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
  • H301-Tossico se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.