Learn More
o-Cresol, ≥99, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15617780 Sfoglia Tutto Honeywell Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
1 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
100g
1kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
15617780 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
15607780 100 g Bottiglia in vetro 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15617780 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore C857001KG
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 95-48-7
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002226
InChI Key QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC Name 2-methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Cresol
Punto di fusione 30.99°C (1013hPa)
Colore Colorless
Densità 1.05g/cu.cm at 20°C
Punti di ebollizione 191°C (1013 hPa)
Punto d'infiammabilità 81°C (177.8°F)
Punto di combustione 1110°F
Odore Characteristic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 1 kg
Numero UN UN3455
Beilstein 506917
Informazioni di solubilità 26g/L at 25°C Solubility in water
Densità vapore 3.72 (vs air)
Peso formulazione 108.14g/mol
Percent Purity ≥99%
Forma fisica Solid