Learn More
o-Cresol, 99%
Codice prodotto. 13488298 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Plastic drum
Dimensione della confezione:
100g
10kg
1kg
2.50kg
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13488298 10 kg Plastic drum 10kg
10442865 100 g Bottiglia in vetro 100g
10346220 500 g Bottiglia in vetro 500g
10498630 1 kg Bottiglia in vetro 1kg
10300054 2.5 kg Bottiglia in vetro 2.50kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Codice prodotto. 13488298 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 110550100
Spotlight Offers
Usa il codice promozionale 28038
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 95-48-7 | C7H8O | 108.14 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 95-48-7 , 108-95-2
Formula molecolare C7H8O
Molecular Weight (g/mol) 108.14
Numero MDL MFCD00002226
InChI Key QWVGKYWNOKOFNN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo o-cresol, 2-hydroxytoluene, o-methylphenol, 2-cresol, phenol, 2-methyl, orthocresol, o-cresylic acid, o-oxytoluene, o-toluol, o-hydroxytoluene
PubChem CID 335
ChEBI CHEBI:28054
IUPAC Name 2-methylphenol
SMILES CC1=CC=CC=C1O
Specifica
Materiale o nome chimico o-Cresol
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 30.0°C to 32.0°C
Colore Amber to Colorless
Densità 1.0400g/mL
Punti di ebollizione 191.0°C
Punto d'infiammabilità 81°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (GC)
Imballaggio Plastic drum
Formula lineare CH3C6H4OH
Quantità 10 kg
Beilstein 06,349
Indice di Merck 15,2564
Gravità specifica 1.04
Informazioni di solubilità Solubility in water: 20g/L (20°C). Other solubilities: soluble in alcohol,ether and chloroform
Viscosità 4.75 mPa.s (35°C)
Peso formulazione 108.14
Percent Purity 99%
Forma fisica Liquid or Low Melting Solid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • o-Cresol
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
Indicazioni di pericolo
  • H301-Tossico se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H311-Tossico per contatto con la pelle.
  • H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P302+P350-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare delicatamente e abbondantemente con acqua e sapone.